Principaux documents
8.18881
Sigma-Aldrich
Silver tetrafluoroborate
for synthesis
Synonyme(s) :
Silver tetrafluoroborate, Tetrafluoroboric acid silver salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
AgBF4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.67
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
237-956-5
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Forme
crystals
Pertinence de la réaction
reagent type: oxidant
Pf
70-73 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/Ag.BF4/c;2-1(3,4)5/q+1;-1
Clé InChI
CCAVYRRHZLAMDJ-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (from Ag): ≥ 98.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable