A propos de cet article
Formule linéaire :
CH3(CH2)7COCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.27
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
211-752-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥95.0% (GC)
Form:
liquid
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderQuality Segment
assay
≥95.0% (GC)
form
liquid
mp
3 °C
transition temp
flash point 86 °C
density
0.82 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O=C(CCCCCCCC)C
InChI
1S/C10H20O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10(2)11/h3-9H2,1-2H3
InChI key
ZAJNGDIORYACQU-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.822 - 0.824
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.822 - 0.824
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Decanone
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
186.8 °F - closed cup
flash_point_c
86 °C - closed cup