Principaux documents
8.18773
Sigma-Aldrich
4-Nonanol
for synthesis
Synonyme(s) :
4-Nonanol, Pentyl propyl carbinol
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)4CH(OH)CH2CH2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
144.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
227-679-8
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
≥96.5% (GC)
Forme
liquid
Température de transition
flash point 74 °C
Densité
0.82 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
OC(CCCCC)CCC
InChI
1S/C9H20O/c1-3-5-6-8-9(10)7-4-2/h9-10H,3-8H2,1-2H3
Clé InChI
IXUOEGRSQCCEHB-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 96.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.821 - 0.823
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Eduardo Coelho et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(3) (2020-02-07)
Knowledge of composition of beverages volatile fraction is essential for understanding their sensory attributes. Analysis of volatile compounds predominantly resorts to gas chromatography coupled with mass spectrometry (GC-MS). Often a previous concentration step is required to quantify compounds found at