Accéder au contenu
8.18677
Lauraldehyde
for synthesis
Synonyme(s) :
Lauraldehyde, Dodecanal, Dodecylaldehyde
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
CH3(CH2)10CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
184.32
UNSPSC Code:
12352114
EC Index Number:
203-983-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
vapor pressure
<300 hPa ( 50 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
200 °C
potency
23000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
237-239 °C/1013 hPa
mp
11-13 °C
transition temp
flash point 101 °C
density
0.83 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=CCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C12H24O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h12H,2-11H2,1H3
InChI key
HFJRKMMYBMWEAD-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.830 - 0.840
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mot-clé
Warning
Codes de danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
Que se passe-t-il ?
WGK 2
Point d'éclair (°F)
213.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
101 °C - closed cup