Accéder au contenu
8.18362
9-Aminoacridine
for synthesis
Synonyme(s) :
9-Aminoacridine, 9-Acridinylamine, Aminacrine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H10N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.23
UNSPSC Code:
12352116
EC Index Number:
201-995-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
powder
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
form
powder
mp
231-235 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Nc1c2c(nc3c1cccc3)cccc2
InChI
1S/C13H10N2/c14-13-9-5-1-3-7-11(9)15-12-8-4-2-6-10(12)13/h1-8H,(H2,14,15)
InChI key
XJGFWWJLMVZSIG-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (HClO₄): ≥ 97.0 %
Melting range (lower value): ≥ 232 °C
Melting range (upper value): ≤ 238 °C
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 9-Aminoacridine
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mot-clé
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
Que se passe-t-il ?
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable