Principaux documents
8.18308
Sigma-Aldrich
(-)-Brucine
for resolution of racemates for synthesis
Synonyme(s) :
(-)-Brucine, 2,3-Dimethoxy strychnine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C23H26N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
394.46
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352210
Numéro de classement CE :
206-614-7
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Pf
175-178 °C
Solubilité
slightly soluble 3.2 g/L
Masse volumique apparente
230 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
N21[C@@H]3[C@@]4(C5N(c7c4cc(c(c7)OC)OC)C(=O)CC6OCC=C([C@@H]([C@@H]65)C3)C2)CC1
InChI
1S/C23H26N2O4/c1-27-16-8-14-15(9-17(16)28-2)25-20(26)10-18-21-13-7-19-23(14,22(21)25)4-5-24(19)11-12(13)3-6-29-18/h3,8-9,13,18-19,21-22H,4-7,10-11H2,1-2H3/t13-,18?,19-,21-,22?,23+/m0/s1
Clé InChI
RRKTZKIUPZVBMF-PLNGPGDESA-N
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 173 °C
Melting range (upper value): ≤ 178 °C
Spec. rotation [α²0/D (c=1 in ethanol): -86.0 - -80.0 °
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable