Merck
8.18044
Lithium
(granular) (protective medium: argon) for synthesis
Synonyme(s) :
Lithium
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
Li
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
6.94
UNSPSC Code:
12141803
EC Index Number:
231-102-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
eCl@ss:
38100101
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
vapor pressure
1 hPa ( 723 °C)
Quality Segment
mp
179 °C
density
0.534 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Li]
InChI
1S/Li
InChI key
WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay of Li: ≥ 99.0 %
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lithium
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mot-clé
Danger
Codes de danger
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B - Water-react. 1
supp_hazards
Que se passe-t-il ?
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water