Key Documents
8.18026
Sigma-Aldrich
Trimethylsilyl azide
for synthesis
Synonyme(s) :
Trimethylsilyl azide, Azidotrimethylsilane
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3SiN3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
115.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Numéro de classement CE :
225-078-5
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥90.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
300 °C
Température de transition
flash point 6 °C
Densité
0.87-0.88 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
15-25°C
InChI
1S/C3H9N3Si/c1-7(2,3)6-5-4/h1-3H3
Clé InChI
SEDZOYHHAIAQIW-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 90.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.870 - 0.880
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
42.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
6 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1