A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H15N3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
249.27
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
213-834-7
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aidervapor pressure
3.5 hPa ( 143 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
potency
700 mg/kg LD50, oral (Rat), 2480 mg/kg LD50, skin (Rat)
kinematic viscosity
78.2 cSt(30 °C)
bp
150 °C/5.3 hPa
mp
25 °C
transition temp
flash point 160 °C
solubility
3.7 g/L
density
1.16 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N1(C(=O)N(C(=O)N(C1=O)CC=C)CC=C)CC=C
InChI
1S/C12H15N3O3/c1-4-7-13-10(16)14(8-5-2)12(18)15(9-6-3)11(13)17/h4-6H,1-3,7-9H2
InChI key
KOMNUTZXSVSERR-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.158 - 1.162
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.158 - 1.162
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,3,5-Triallyl-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione
Mot-clé
Warning
Codes de danger
Mentions de précaution
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2
Que se passe-t-il ?
WGK 1
Point d'éclair (°F)
319.1 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
159.5 °C - closed cup