Principaux documents
8.16011
Sigma-Aldrich
(S)-(-)-Phenylalanine
for synthesis
Synonyme(s) :
(S)-(-)-Phenylalanine, Phe, 2-Amino-3-phenylpropionic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H11NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
165.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
Numéro de classement CE :
200-568-1
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
<1 Pa ( 25 °C)
Niveau de qualité
Forme
solid
pH
5.4-6.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Pf
275-283 °C (decomposition)
Solubilité
27 g/L
Densité
1.34 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
580 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)
Clé InChI
COLNVLDHVKWLRT-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=2 in water): -35.5 - -33.5 °
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable