Principaux documents
8.14973
Sigma-Aldrich
Diphenyl-4-piperidinemethanol
for synthesis
Synonyme(s) :
Diphenyl-4-piperidinemethanol, Azacyclonol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H21NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
267.37
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
204-092-5
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Forme
solid
Pf
160-163 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C18H21NO.ClH/c20-18(15-7-3-1-4-8-15,16-9-5-2-6-10-16)17-11-13-19-14-12-17;/h1-10,17,19-20H,11-14H2;1H
Clé InChI
LBRAWKGGVUCSOX-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 158 °C
Melting range (upper value): ≤ 162 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable