Key Documents
8.14690
Sigma-Aldrich
2,2,2-Trifluoroacetamide
for synthesis
Synonyme(s) :
2,2,2-Trifluoroacetamide
About This Item
Formule linéaire :
F3C-CO-NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
113.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352111
Numéro de classement CE :
206-559-9
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
powder
pH
3.6 (23 °C, 460 g/L in H2O)
Pf
73-75 °C
Solubilité
460 g/L
Masse volumique apparente
960 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C2H2F3NO/c3-2(4,5)1(6)7/h(H2,6,7)
Clé InChI
NRKYWOKHZRQRJR-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 71 °C
Melting range (upper value): ≤ 75 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable