Principaux documents
8.14689
Sigma-Aldrich
Platinum(II) acetylacetonate
50% Pt, catalyst for synthesis
Synonyme(s) :
Platinum(II) acetylacetonate (50% Pt), Platinum bis(acetylacetonate), Bis(acetylacetonato) platinum
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H14O4Pt
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
393.29
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Numéro de classement CE :
239-223-5
Nomenclature NACRES :
NA.22
product name
Platinum(II) acetylacetonate (50% Pt), catalyst for synthesis
Niveau de qualité
Puissance
>500 mg/kg LD50, oral (Rat)
Pf
250-252 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/2C5H7O2.Pt/c2*1-4(6)3-5(2)7;/h2*3H,1-2H3;/q2*-1;+2
Clé InChI
TUOYDQBYTHSWNN-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (of Pt): 47.0 - 53.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation markHealth hazard
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable