Principaux documents
8.14676
Sigma-Aldrich
4,4′-Methylenebis(3-chloro-2,6-diethylaniline)
for synthesis
Synonyme(s) :
4,4′-Methylenebis(3-chloro-2,6-diethylaniline), Bis-(4-amino-2-chloro-3,5-diethylphenyl)-methane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C21H28Cl2N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
379.37
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Numéro de classement CE :
402-130-7
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
0.01 hPa ( 25 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (HPLC)
Puissance
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Pf
88-90 °C
Solubilité
slightly soluble 0.02 mg/L
Densité
1.24 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
610‑650 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
Clc1c(c(c(cc1Cc2c(c(c(c(c2)CC)N)CC)Cl)CC)N)CC
InChI
1S/C21H28Cl2N2/c1-5-12-9-14(18(22)16(7-3)20(12)24)11-15-10-13(6-2)21(25)17(8-4)19(15)23/h9-10H,5-8,11,24-25H2,1-4H3
Clé InChI
VIOMIGLBMQVNLY-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 88 °C
Melting range (upper value): ≤ 90 °C
Identity (IR): passes test
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable