Key Documents
8.14584
Sigma-Aldrich
4-Propylcyclohexanone
for synthesis
Synonyme(s) :
4-Propylcyclohexanone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H16O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
140.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
Numéro de classement CE :
406-810-4
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
0.23 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
320 °C
Puissance
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6.0 (20 °C, 2 g/L in H2O)
Point d'ébullition
219 °C/1013 hPa
Pf
<-70 °C
Température de transition
flash point 90 °C
Solubilité
1.96 g/L
Densité
0.91 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C9H16O/c1-2-3-8-4-6-9(10)7-5-8/h8H,2-7H2,1H3
Clé InChI
NQEDLIZOPMNZMC-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.906 - 0.908
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
186.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
86 °C - closed cup