Principaux documents
8.14436
Sigma-Aldrich
8-Hydroxyquinoline-5-sulfonic acid monohydrate
for synthesis
Synonyme(s) :
8-Hydroxyquinoline-5-sulfonic acid monohydrate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H7NO4S · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
225.22 (anhydrous basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
201-570-5
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Forme
powder
Pf
322 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[S](=O)(=O)(O)c1c2c(nccc2)c(cc1)O.O
InChI
1S/C9H7NO4S.H2O/c11-7-3-4-8(15(12,13)14)6-2-1-5-10-9(6)7;/h1-5,11H,(H,12,13,14);1H2
Clé InChI
WUXYGIQVWKDVTJ-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric, calc. on anhydrous substance): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable