Principaux documents
8.14160
Sigma-Aldrich
2,5-Piperazinedione
for synthesis
Synonyme(s) :
2,5-Piperazinedione, Glycinanhydride, 2,5-Diketopiperazine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H6N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
114.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
Numéro de classement CE :
203-411-5
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Forme
powder
Solubilité
142 g/L
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
N1CC(=O)NCC1=O
InChI
1S/C4H6N2O2/c7-3-1-5-4(8)2-6-3/h1-2H2,(H,5,8)(H,6,7)
Clé InChI
BXRNXXXXHLBUKK-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (ex N): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable