Principaux documents
8.14123
Sigma-Aldrich
Isophoronediamine
(mixture of stereoisomers) for synthesis
Synonyme(s) :
Isophoronediamine, 3-Aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H22N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Numéro de classement CE :
220-666-8
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
0.02 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
380 °C
Puissance
1030 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite d'explosivité
1.2 % (v/v)
pH
11.6 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pb
247 °C/1013 hPa
Pf
10 °C
Température de transition
flash point 112 °C
Densité
0.92 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[S](=O)(=O)([O-])c2ccc(cc2)C.[N+H3]C1CC(CC(C1)(C)C)(CN)C
InChI
1S/C10H22N2.C7H8O3S/c1-9(2)4-8(12)5-10(3,6-9)7-11;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h8H,4-7,11-12H2,1-3H3;2-5H,1H3,(H,8,9,10)
Clé InChI
ZBVBXDSQFYHMPD-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Flame Retardant Epoxy Compositions: Isophoronediamine was integral in formulating flame-retardant epoxy compositions, demonstrating its utility as a curing agent that significantly reduces flammability. This application is crucial for safety in various industrial sectors including construction and aerospace (Orlov et al., 2022).
Remarque sur l'analyse
Assay isomers (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.923 - 0.924
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup