Principaux documents
8.14109
Sigma-Aldrich
Tributyltin hydride (stabilized)
for synthesis
Synonyme(s) :
Tributyltin hydride (stabilized), Tributylstannane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H28Sn
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
291.06
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Numéro de classement CE :
211-704-4
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
5 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
>250 °C
Pertinence de la réaction
reagent type: reductant
pb
112-114 °C/11 hPa
Température de transition
flash point 109 °C
Densité
1.10 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/3C4H9.Sn/c3*1-3-4-2;/h3*1,3-4H2,2H3;
Clé InChI
PIILXFBHQILWPS-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.100 - 1.102
Identity (IR): passes test
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
104.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
40 °C - closed cup