A propos de cet article
Formule linéaire :
C6H5CH2(C2H5)3NCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
227.77
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
200-270-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
99.6%
Form:
powder
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderQuality Segment
assay
99.6%
form
powder
autoignition temp.
300 °C
potency
2219 mg/kg LD50, oral (Rat)
reaction suitability
core: ammonium
pH
6-8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
190-192 °C (decomposition)
transition temp
flash point >275 °C
solubility
630 g/L
bulk density
700 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Cl-].[N+](CC)(CC)(CC)Cc1ccccc1
InChI
1S/C13H22N.ClH/c1-4-14(5-2,6-3)12-13-10-8-7-9-11-13;/h7-11H,4-6,12H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
HTZCNXWZYVXIMZ-UHFFFAOYSA-M
Analysis Note
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benzyltriethylammonium chloride
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_c
> 275 °C - closed cup
hcodes
flash_point_f
>527.0 °F - closed cup