Merck
8.08697
o-xylène
for synthesis
Synonyme(s) :
1,2-diméthylbenzène
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C6H4(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
106.17
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.22
EC Index Number:
202-422-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1815558
Assay:
≥98% (GC)
Grade:
synthesis grade
Bp:
143-145 °C (lit.)
Vapor pressure:
<0.1 atm ( 21.1 °C), 16 mmHg ( 37.7 °C), 7 mmHg ( 20 °C)
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor density
3.7 (vs air)
vapor pressure
<0.1 atm ( 21.1 °C), 16 mmHg ( 37.7 °C), 7 mmHg ( 20 °C)
assay
≥98% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
867 °F
expl. lim.
7 %
dilution
(for synthesis)
refractive index
n20/D 1.505 (lit.)
bp
143-145 °C (lit.)
mp
-26--23 °C (lit.)
transition temp
flash point 30 °C
density
0.879 g/mL at 20 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Cc1ccccc1C
InChI
1S/C8H10/c1-7-5-3-4-6-8(7)2/h3-6H,1-2H3
InChI key
CTQNGGLPUBDAKN-UHFFFAOYSA-N
General description
L'o-xylène est un hydrocarbure aromatique composé de deux substituants méthyle attachés à des atomes de carbone adjacents. Sa solubilité est extrêmement faible dans l'eau. Il est utilisé pour produire des plastifiants, des colorants et des pigments. Le craquage du pétrole produit des o-xylènes, qui sont utilisés pour former de l'anhydride phtalique, un précurseur de nombreux produits, médicaments et produits chimiques.
Application
L'o-xylène est utilisé :
  • comme additif des solutions de dopage, dans la préparation des membranes en fibres creuses de PES (polyéthersulfone).
  • pour produire de l'anhydride phtalique.
Analysis Note
Dosage (GC, % d′aire) : ≥ 98,0 % (a/a)
Densité (d 20 °C/ 4 °C) : 0,878 - 0,881
Identité (IR) : satisfait au test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under o-xylène
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe de stockage
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
89.6 °F - closed cup
flash_point_c
32.0 °C - closed cup
Pyrolysis of waste tyres with zeolite USY and ZSM-5 catalysts
Boxiong S, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 73(1-2), 150-157 (2007)
Preparation and properties of polyethersulfone hollow fiber membranes with o-xylene as an additive used in membrane contactors for CO2 absorption
Ghasem N, et al.
Separation and Purification Technology, 92, 1-10 (2012)
Fluorescence and photophysical properties of xylene isomers in water: with experimental and theoretical approaches
Muhammad Farooq Saleem K, et al.
Royal Society open science, 5(2), 171719-171719 (2018)
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
808697000004022536401652
808697005004027269250621
808697601004022536401690
808697999904022536401706
808697100004022536401669
808697250004022536401683