Documents
8.08394
Sigma-Aldrich
2-Ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol
for synthesis
Synonyme(s) :
2-Ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, Propylidynetris(methanol), 1,1,1-Trimethylolpropane, 1,1,1-Tris(hydroxymethyl)propane
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2C(CH2OH)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
134.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
201-074-9
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
<0.1 hPa ( 50 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (GC)
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
375 °C (DIN 51794)
Puissance
>2500 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite d'explosivité
2-11.8 % (v/v)
pH
6.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, External MSDS)
Pf
58 °C
Température de transition
flash point 179 °C (DIN 51758)
Masse volumique apparente
700 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C6H14O3/c1-2-6(3-7,4-8)5-9/h7-9H,2-5H2,1H3
Clé InChI
ZJCCRDAZUWHFQH-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 57 °C
Melting range (upper value): ≤ 61 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Repr. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
356.0 °F - Cleveland open cup
Point d'éclair (°C)
180 °C - Cleveland open cup