Accéder au contenu
8.08326
4-Toluenesulfonyl chloride
for synthesis
Synonyme(s) :
4-Toluenesulfonyl chloride
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
4-(CH3)C6H4SO2Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.65
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
202-684-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
solid
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
solid
potency
4680 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
67 °C
transition temp
flash point 128 °C
density
1.49 g/cm3 at 20 °C
bulk density
800 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(Cl)c1ccc(cc1)C
InChI
1S/C7H7ClO2S/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h2-5H,1H3
InChI key
YYROPELSRYBVMQ-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Neurophysiological research on neurotransmitter receptors: Employing Dopamine-D4 hydrochloride solution in studies to investigate the postsynaptic inhibition of GABAergic currents by dopamine D4 receptors in the globus pallidus of mice (Shin et al., 2003).
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 66 °C
Melting range (upper value): ≤ 70 °C
Identity (IR): passes test
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
wgk
WGK 1
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
flash_point_f
262.4 °F - closed cup
flash_point_c
128 °C - closed cup