Key Documents
8.08278
Sigma-Aldrich
Tetra-n-butyltin
for synthesis
Synonyme(s) :
Tetra-n-butyltin, Tetrabutylstannane, Tin tetrabutyl
About This Item
Formule linéaire :
(CH3CH2CH2CH2)4Sn
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
347.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Numéro de classement CE :
215-960-8
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
0.0014 hPa ( 25 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥95.0% (GC)
Forme
liquid
Puissance
1268 mg/kg LD50, oral (Rat)
Point d'ébullition
140 °C/10 hPa
Pf
-97 °C
Température de transition
flash point >100 °C
Solubilité
0.008 g/L
Densité
1.05 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/4C4H9.Sn/c4*1-3-4-2;/h4*1,3-4H2,2H3;
Clé InChI
AFCAKJKUYFLYFK-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.052 - 1.057
Identity (IR): passes test
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
231.8 - 239.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
111 - 115 °C - closed cup