Principaux documents
8.07468
Sigma-Aldrich
3-Pyridinecarbaldehyde
for synthesis
Synonyme(s) :
3-Pyridinecarbaldehyde, Nicotinaldehyde, Pyridine-3-aldehyde
About This Item
Formule linéaire :
3-(CHO)C5H4N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
107.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352114
Numéro de classement CE :
207-900-4
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
0.3 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (GC)
Forme
liquid
Puissance
2355 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5.4 (20 °C, 111 g/L in H2O)
Pf
7 °C
Température de transition
flash point 84 °C
Densité
1.14 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
n1cc(ccc1)C=O
InChI
1S/C6H5NO/c8-5-6-2-1-3-7-4-6/h1-5H
Clé InChI
QJZUKDFHGGYHMC-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.141 - 1.145
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
95.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
35 °C - closed cup