A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H21N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
143.27
UNSPSC Code:
12352116
EC Index Number:
203-945-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥97.0% (GC)
Form:
liquid
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aidervapor pressure
0.37 hPa ( 25 °C)
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
385 °C
pH
>7 (20 °C in H2O, undiluted)
bp
202 °C/1013 hPa
mp
-1 °C
transition temp
flash point 63 °C
density
0.79 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Cl.NCCCCCCCCC
InChI
1S/C9H21N.ClH/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10;/h2-10H2,1H3;1H
InChI key
IMGHCWMUWVHYCO-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.787 - 0.792
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.787 - 0.792
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nonylamine
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Skin Corr. 1B
wgk
WGK 3
flash_point_f
165.2 °F - closed cup
flash_point_c
74 °C - closed cup
Classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials