Merck
8.06147
Méthylcyclohexane
for synthesis
Synonyme(s) :
Hexahydrotoluene
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C6H11CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
98.19
UNSPSC Code:
12352001
NACRES:
NA.22
EC Index Number:
203-624-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
505972
Assay:
≥99% (GC)
Grade:
synthesis grade
Bp:
101 °C (lit.)
Vapor pressure:
37 mmHg ( 20 °C), 83.2 mmHg ( 37.7 °C)
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor density
3.4 (vs air)
vapor pressure
37 mmHg ( 20 °C), 83.2 mmHg ( 37.7 °C)
assay
≥99% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
545 °F
potency
>86000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
6.7 %
dilution
(for synthesis)
refractive index
n20/D 1.422 (lit.)
bp
101 °C (lit.)
mp
−126 °C (lit.)
transition temp
flash point -4 °C
solubility
0.014 g/L
density
0.77 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CC1CCCCC1
InChI
1S/C7H14/c1-7-5-3-2-4-6-7/h7H,2-6H2,1H3
InChI key
UAEPNZWRGJTJPN-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.769 - 0.770
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Méthylcyclohexane
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Classe de stockage
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
24.8 °F - closed cup
flash_point_c
-4.0 °C - closed cup