Key Documents
8.04515
Sigma-Aldrich
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol
for synthesis
Synonyme(s) :
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol
About This Item
Formule linéaire :
CF3CH(OH)CF3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
213-059-4
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
269 hPa ( 30 °C)
Niveau de qualité
Forme
liquid
Puissance
1500 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
3-4 ( in H2O, Aqueous solution)
Point d'ébullition
58 °C/1013 hPa
Pf
-3 °C
Température de transition
flash point >100 °C
Densité
1.62 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C3H2F6O/c4-2(5,6)1(10)3(7,8)9/h1,10H
Clé InChI
BYEAHWXPCBROCE-UHFFFAOYSA-N
Application
Le 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol peut être utilisé comme :
  • réactif pour synthétiser des benzoates d'hexafluoroisopropyle en réagissant avec des anthranils et des N-alkoxy α-halogénoacétamides.
  • solvant dans le réarrangement de Beckmann des cétoximines en lactames, catalysé par triphosphazène.
  • catalyseur pour synthétiser des 2,2-difluoro-3-hydroxy-1,4-dicétones via la réaction aldolique de Mukaiyama.
Pictogrammes
CorrosionHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available
Ruben Daum et al.
Cells, 9(3) (2020-03-27)
Appropriate mechanical properties and fast endothelialization of synthetic grafts are key to ensure long-term functionality of implants. We used a newly developed biostable polyurethane elastomer (TPCU) to engineer electrospun vascular scaffolds with promising mechanical properties (E-modulus: 4.8 ± 0.6 MPa