Accéder au contenu
8.04107
Glyoxylic acid monohydrate
for synthesis
Synonyme(s) :
Glyoxylic acid monohydrate
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C2H2O3·H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
92.05
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
206-058-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
powder
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
form
powder
mp
46.7 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[O-]C(=O)C(O)O
InChI
1S/C2H4O4/c3-1(4)2(5)6/h1,3-4H,(H,5,6)/p-1
InChI key
GOCCREQJUBABAL-UHFFFAOYSA-M
Application
  • Use in oxidation reactions: Glyoxylic acid monohydrate serves as a precursor in the synthesis of porous three-dimensional networks of Pd-Cu aerogel, demonstrating its utility in enhancing catalytic reactions such as formic acid oxidation, applicable in fuel cell technologies and chemical synthesis (Douk et al., 2018).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glyoxylic acid monohydrate
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
wgk
WGK 1
flash_point_f
230.0 °F - closed cup
flash_point_c
110 °C - closed cup