Merck
8.03553
1,3-Dioxolane
(stabilised) for synthesis
Synonyme(s) :
1,3-Dioxolane, 1,3-Dioxacyclopentane, formaldéhyde éthylène acétal, éthylène glycol méthylène éther
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C3H6O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
74.08
UNSPSC Code:
12352005
EC Index Number:
211-463-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
99% (GC)
Grade:
synthesis grade
Bp:
74-75 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
133 hPa ( 20 °C)
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
grade
synthesis grade
Quality Level
vapor pressure
133 hPa ( 20 °C)
assay
99% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
274 °C
potency
3000 mg/kg LD50, oral (Rat), 9074 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
2.1-20.5 % (v/v)
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation
dilution
(for synthesis)
bp
74-75 °C/1013 hPa
mp
-95 °C
transition temp
flash point -6 °C
solubility
soluble 1000 g/L
density
1.065 g/cm3 at 20 °C
SMILES string
O1COCC1
InChI
1S/C3H6O2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H2
InChI key
WNXJIVFYUVYPPR-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Optimisation pour le recouvrement efficace du poly (3-hydroxybutyrate) en utilisant le solvant écologique 1,3-dioxolane : cette étude a permis de mettre au point une méthode efficace pour le recouvrement du polyhydroxybutyrate en utilisant le 1,3-dioxolane, un solvant écologique, soulignant son efficacité et sa durabilité (C Wongmoon, SC Napathorn, 2022).
  • Évaluation du 1,3-dioxolane dans la promotion de la cinétique des hydrates de CO2 et son importance dans la séquestration du CO2 par formation d'hydrates : cette étude évalue le rôle du 1,3-dioxolane dans l'amélioration de la cinétique de formation des hydrates de CO2, soulignant son potentiel dans les technologies de capture et de stockage du CO2 (Y Yao, Z Yin, M Niu, X Liu, J Zhang, D Chen, 2023).
  • Un nouvel électrolyte à base de sulfoxyde de diméthyle et de 1,3-dioxolane pour les batteries au lithium/fluorure de carbone avec haut plateau de tension de décharge : cet article scientifique explore un nouveau système d'électrolyte combinant le sulfoxyde de diméthyle et le 1,3-dioxolane pour les batteries au lithium/fluorure de carbone, améliorant leur efficacité de décharge (C Pang, F Ding, W Sun, J Liu, M Hao, Y Wang, X Liu, 2015).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,3-Dioxolane
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B
Classe de stockage
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
26.6 °F - closed cup
flash_point_c
-3 °C - closed cup
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
803553000004022536382210
803553050004022536382234
803553999904022536382241
803553010004022536382227