Documents
8.03244
Sigma-Aldrich
N,N′-Dimethylurea
for synthesis
Synonyme(s) :
N,N′-Dimethylurea, 1,3-Dimethylurea
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C3H8N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
88.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352111
Numéro de classement CE :
202-498-7
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
6 hPa ( 115 °C)
Niveau de qualité
Forme
crystals
Température d'inflammation spontanée
400 °C
Puissance
4000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
9.0-9.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Point d'ébullition
268-270 °C/1013 hPa
Pf
105-108 °C
Température de transition
flash point 154 °C (DIN 51758)
Densité
1.14 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
500 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C3H8N2O/c1-4-3(6)5-2/h1-2H3,(H2,4,5,6)
Clé InChI
MGJKQDOBUOMPEZ-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 102 °C
Melting range (upper value): ≤ 107 °C
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
314.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
157 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2