Accéder au contenu
8.03227
1,4-Dichlorobutane
for synthesis
Synonyme(s) :
1,4-Dichlorobutane, Tetramethylene chloride
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
Cl(CH2)4Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
127.01
UNSPSC Code:
12352101
EC Index Number:
203-778-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
vapor pressure
5 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
220 °C
potency
3420 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.8-8.9 % (v/v)
pH
7.3 (20 °C in H2O)
bp
155 °C/1013 hPa
mp
-38 °C
transition temp
flash point 53 °C
density
1.14 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
ClCCCCCl
InChI
1S/C4H8Cl2/c5-3-1-2-4-6/h1-4H2
InChI key
KJDRSWPQXHESDQ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.136 - 1.140
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,4-Dichlorobutane
Pictogrammes
Flame
Mot-clé
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3
Classe de stockage
3 - Flammable liquids
Que se passe-t-il ?
WGK 1
Point d'éclair (°F)
104.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
40 °C - closed cup
Codes de danger