Key Documents
8.02604
Sigma-Aldrich
Chloroacetonitrile
for synthesis
Synonyme(s) :
Chloroacetonitrile, Chloroethane nitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
75.49
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Numéro de classement CE :
203-467-0
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
1.3 hPa ( 30 °C)
Niveau de qualité
Forme
liquid
Puissance
220 mg/kg LD50, oral (Rat)
85 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Point d'ébullition
123-124 °C/1013 hPa
Température de transition
flash point 54 °C
Densité
1.20 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C2H2ClN/c3-1-2-4/h1H2
Clé InChI
RENMDAKOXSCIGH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
for synthesis
Application
Chloroacetonitrile for synthesis. CAS No. 107-14-2, EC Number 203-467-0.
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%)≥ 99.0 % (a/a)Density (d 20 °C/ 4 °C)1.196 - 1.197Identity (IR)passes test
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
129.2 °F
Point d'éclair (°C)
54 °C