Accéder au contenu
8.01600
4-Bromoaniline
for synthesis
Synonyme(s) :
4-Bromoaniline, p-Bromoaniline, p-Bromophenylamine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H6BrN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.02
UNSPSC Code:
12352116
EC Index Number:
203-393-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
solid
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
solid
potency
456 mg/kg LD50, oral (Rat), 536 mg/kg LD50, skin (Rat)
bp
230-250 °C/1013 hPa
mp
60-64 °C
bulk density
810 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Brc1ccc(cc1)N
InChI
1S/C6H6BrN/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H,8H2
InChI key
WDFQBORIUYODSI-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 60 °C
Melting range (upper value): ≤ 64 °C
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Bromoaniline
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mot-clé
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable