Merck
8.01549
1-Bromo-2-methylpropane
for synthesis
Synonyme(s) :
1-Bromo-2-methylpropane, iso-Butyl bromide
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
(CH3)2CHCH2Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
137.02
UNSPSC Code:
12352101
EC Index Number:
201-141-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
vapor pressure
41 hPa ( 20 °C)
Quality Level
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
92 °C/1013 hPa
mp
-118 °C
transition temp
flash point 19 °C
solubility
slightly soluble 0.51 g/L
density
1.26 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
BrCC(C)C
InChI
1S/C4H9Br/c1-4(2)3-5/h4H,3H2,1-2H3
InChI key
HLVFKOKELQSXIQ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.262 - 1.264
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Flame
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Classe de stockage
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
64.4 °F - closed cup
flash_point_c
18 °C - closed cup
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
801549100004027269125592
801549025004022536367910
801549999904022536367927