Documents
8.01395
Sigma-Aldrich
2-Butoxyethyl acetate
for synthesis
Synonyme(s) :
2-Butoxyethyl acetate, Ethylene glycol monobutyl ether acetate, Ethylene glycol butyl ether acetate, Acetic acid 2-butoxyethyl ester, Butyl glycol acetate
About This Item
Formule linéaire :
CH3COOCH2CH2O(CH2)3CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
160.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
Numéro de classement CE :
203-933-3
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
0.31 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
280 °C
Puissance
2400 mg/kg LD50, oral (Rat)
1500 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
1.7-8.4 % (v/v)
pH
4 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Point d'ébullition
194-196 °C/1013 hPa
Pf
-64--62 °C
Température de transition
flash point 78 °C
Densité
0.94 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C8H16O3/c1-3-4-5-10-6-7-11-8(2)9/h3-7H2,1-2H3
Clé InChI
NQBXSWAWVZHKBZ-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Three-Dimensional Printing of Poly(glycerol sebacate) Acrylate Scaffolds via Digital Light Processing.: This research demonstrates the use of 2-butoxyethyl acetate in the solvent processing part of 3D printing polymers, suggesting its potential in biomedical applications and materials science (Wu YL et al., 2020).
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.940 - 0.942
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
168.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
76 °C - closed cup