Merck
8.00086
Diethyl adipate
for synthesis
Synonyme(s) :
Diethyl adipate, Diethyl hexanedioate, Adipic acid diethyl ester
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C2H5OOC(CH2)4COOC2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.25
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
205-477-0
NACRES:
NA.22
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
bp
245 °C/1013 hPa
mp
-19.8 °C
transition temp
flash point >100 °C
density
1.01 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(CC)C(=O)CCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C10H18O4/c1-3-13-9(11)7-5-6-8-10(12)14-4-2/h3-8H2,1-2H3
InChI key
VIZORQUEIQEFRT-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.007 - 1.009
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diethyl adipate
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup