648469-M
Troglitazone
A α-tocopherol (vitamin E) moiety containing thiazolidinedione class of insulin-sensitizer that acts as an activator of peroxisome proliferator-activated receptors γ (PPARγ).
Synonyme(s) :
Troglitazone
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white to yellow
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL
ethanol: 5 mg/mL
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C24H27NO5S/c1-13-14(2)21-18(15(3)20(13)26)9-10-24(4,30-21)12-29-17-7-5-16(6-8-17)11-19-22(27)25-23(28)31-19/h5-8,19,26H,9-12H2,1-4H3,(H,25,27,28)
Clé InChI
GXPHKUHSUJUWKP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Peroxisome proliferator-activated receptors γ (PPARγ)
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Boyault, S., et al. 2001. FEBS Lett.501, 24.
de Dios, S.T., et al. 2001. J. Diabetes Complications15, 120.
Furuse, Y., et al. 2001. Br. J. Pharmacol.133, 1307.
Ghanim, H., et al. 2001. J. Clin. Endocrinol. Metab.86, 1306.
Goetze, S., et al. 2001. J. Cardiovasc. Pharmacol.38, 909.
Koga, H., et al. 2001. Hepatology33, 1087.
Rosen, E.D. and Spiegelman, B.M., 2001. J. Biol. Chem.276, 37731.
Subbaramaiah, K., et al. 2001. J. Biol. Chem.276, 12440.
Takashima, T., et al. 2001. Int. J. Oncol.19, 465.
Takeda, K., et al. 2001. J. Biol. Chem.276, 48950.
Tanaka, T., et al. 2001. Cancer Res.61, 2424.
Wakino, S., et al. 2001. J. Biol. Chem.276, 47650.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable