566322-M
SIRT1 Inhibitor III
The SIRT1 Inhibitor III, also referenced under CAS 49843-98-3, controls the biological activity of SIRT1. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Synonyme(s) :
SIRT1 Inhibitor III, 6-Chloro-2,3,4,9-tetrahydro-1H-carbazole-1-carboxamide, racemic, SIRT1 Inhibitor III, SIRT2 Inhibitor IV, SIRT3 Inhibitor I, EX-527
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
off-white
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL
ethanol: 5 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Clc1cc2c([nH]c3c2CCCC3C(=O)N)cc1
InChI
1S/C13H13ClN2O/c14-7-4-5-11-10(6-7)8-2-1-3-9(13(15)17)12(8)16-11/h4-6,9,16H,1-3H2,(H2,15,17)
Clé InChI
FUZYTVDVLBBXDL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
SIRT1
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Napper, A.D., et al. 2005. J. Med. Chem.48, 8045.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3