Key Documents
5.06238
Sigma-Aldrich
Citalopram Hydrobromide
Synonyme(s) :
Citalopram hydrobromide, 5-HT Transporter Inhibitor, Citalopram, Celexa, 1-[3-(Dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-5-isobenzofurancarbonitrile hydrobromide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H21FN2O · HBr
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
405.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Pureté
≥98% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
solid
Puissance
1.8 nM IC50
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white
Solubilité
water: 10 mM
ethanol: 50 mM
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Br[H].CN(C)CCCC1(OCc2cc(ccc12)C#N)c3ccc(F)cc3
InChI
1S/C20H21FN2O.BrH/c1-23(2)11-3-10-20(17-5-7-18(21)8-6-17)19-9-4-15(13-22)12-16(19)14-24-20;/h4-9,12H,3,10-11,14H2,1-2H3;1H
Clé InChI
WIHMBLDNRMIGDW-UHFFFAOYSA-N
Description générale
A potent uptake inhibitor highly selective for 5-HT transporter without effect on noradrenalin or dopamine uptake (IC50 = 1.8, 8800 and 41000 nM for 5-HT, noradrenalin and dopamine, respectively). Clinically prescribed as an antidepressant drug. Widely used in research related to depressive disorders.
Actions biochimiques/physiologiques
Potent and selective serotonin uptake inhibitor (Ki = 5.4 nM); antidepressant
Primary Target
5-HT Transporter
Avertissement
Toxicity: Harmful (C)
Reconstitution
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Autres remarques
Garriock, A., et al., 2010. Bio. Psychiatry.67, 133.
Gabriel, J.P., et al. 2009. J. Neurosci.29,10387.
Torres, G.E., et al. 2003. Nat. Rev. Neurosci.4, 13.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation markHealth hazard
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Repr. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable