5.00580
Ezh2 Inhibitor III, GSK126
Synonyme(s) :
Ezh2 Inhibitor III, GSK126, Enhancer of Zested Homolog 2 Inhibitor III, ( S)-1-( sec-Butyl)-N-((4,6-dimethyl-2-oxo-1,2-dihydropyridin-3-yl)methyl)-3-methyl-6-(6-(piperazin-1-yl)pyridin-3-yl)-1 H-indole-4-carboxamide, HMTase Inhibitor XIV
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
semisolid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
brown
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
- in testing the epigenetic interactions for the formation of single-cell domains.
- to induce hyper histone methylation in IMR-90 cells.
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable