Merck
457250
Methylene Blue
guanylate cyclase inhibitor, solid
Synonyme(s) :
Methylthioninium chloride, 3,7- bis(Dimethylamino)phenothiazin-5-ium Chloride, 3,7-bis(Dimethylamino)phenothiazin-5-ium Chloride, Methylene blue
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H18ClN3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
319.85
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
Methylene Blue, Inhibitor of soluble guanylate cyclase.
Quality Segment
description
Merck USA index - 14, 6060
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
dark green
solubility
water: 4 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
SMILES string
[s]1c2c(nc3c1cc(cc3)N(C)C)cc[c](c2)=[N+](C)C.[Cl-]
InChI
1S/C16H18N3S.ClH/c1-18(2)11-5-7-13-15(9-11)20-16-10-12(19(3)4)6-8-14(16)17-13;/h5-10H,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
CXKWCBBOMKCUKX-UHFFFAOYSA-M
General description
Inhibitor of soluble guanylate cyclase. Organic spin-trap agent that forms stable adducts with oxygen free radicals in solution; biological staining agent. Dye content: ≥85%.
Other Notes
Kannan, M.S., and Johnson, D.E. 1995. Life Sci.56, 2229.
Hedrum, A., et al. 1994. Biotechniques17, 118.
Lim, C.S., and Hunt, C.A. 1994. Biotechniques17, 626.
Yezzi, M.J., et al. 1994. J. Immunol.152, 3064.
Mayer, B., et al. 1993. Biochem. Pharmacol.45, 367.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Harmful (C)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2