444905
Anti-Mast Cell Tryptase Mouse mAb (AA1)
liquid, clone AA1, Calbiochem®
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
AA1, monoclonal
Forme
liquid
Ne contient pas
preservative
Espèces réactives
monkey, canine, human, feline
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TPSAB1(7177)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
Immunoblotting (1 µg/ml)
Paraffin Sections (0.06-0.12 µg/ml, heat pre-treatment required, see comments)
Conditionnement
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Remarque sur l'analyse
Cat, dog, human, or monkey mast cells
Autres remarques
Little, S.S., and Johnson, D.A. 1995. Biochem. J.307, 341.
Morgan, S.J., et al. 1991. J. Allergy Clin. Immunol.87, 111.
Walls, A.F., et al. 1990. J. Pathol.162, 119.
Wall, A.F., et al. 1990. Clin. Exp. Allergy20, 581.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable