437725
Lipoxin A4, 15-epi
Lipoxin A₄, 15-epi, CAS 171030-11-8, is an epimeric lipoxin A4 (Cat. No. 437720) analog that is more potent and metabolically stable than LXA4.
Synonyme(s) :
Lipoxin A4, 15-epi, LXA₄-15-epi, 15( R)-LXA₄, Aspirin-triggered LXA₄, (5 S,6 R,15 R)-5,6,15-Trihydroxy-7,9,13- trans-11- cis-eicosatetraenoic acid, LXA₄-15-epi, 15(R)-LXA₄, Aspirin-triggered LXA₄, (5S,6R,15R)-5,6,15-Trihydroxy-7,9,13-trans-11-cis-eicosatetraenoic acid
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−70°C
InChI
1S/C20H32O5/c1-2-3-8-12-17(21)13-9-6-4-5-7-10-14-18(22)19(23)15-11-16-20(24)25/h4-7,9-10,13-14,17-19,21-23H,2-3,8,11-12,15-16H2,1H3,(H,24,25)/b6-4+,7-5+,13-9+,14-10+
Clé InChI
IXAQOQZEOGMIQS-CRSXNMAESA-N
Description générale
Caution! Product contains volatile liquid; keep cold at all times.
Actions biochimiques/physiologiques
Exhibits anti-inflammatory properties
Conditionnement
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Autres remarques
Filep, J.G., et al. 2002. Adv. Exp. Med. Biol.507, 223.
Titos, E., et al. 1999. Am. J. Physiol.277, C870.
Gronert, K., et al. 1998. J. Exp. Med.187, 1285.
Maddox, J.F., et al. 1997. J. Biol. Chem.272, 6972.
Claria, J., et al. 1996. Mol. Med.2, 583.
Claria, J., and Serhan, C.N. 1995. Proc. Natl. Acad. Sci. USA92, 9475.
Serhan, C.N., et al. 1995. Biochemistry34, 14609.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
55.4 °F
Point d'éclair (°C)
13 °C