437692
α-Lipoic Acid
α-Lipoic Acid, CAS 1077-28-7 is an oxidized form with antioxidant properties. Reduces renal lipid peroxidation in rats with cisplatin n-induced nephrotoxicity.
Synonyme(s) :
α-Lipoic Acid, DL-Thioctic Acid
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥99% (by assay)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
pale yellow
Solubilité
ethanol: soluble
methanol: soluble
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
10-30°C
InChI
1S/C8H14O2S2/c9-8(10)4-2-1-3-7-5-6-11-12-7/h7H,1-6H2,(H,9,10)
Clé InChI
AGBQKNBQESQNJD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Reduce renal lipid peroxidation in rats with cisplatin-induced nephrotoxicity
Avertissement
Autres remarques
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable