427572
Bovine Lactosyl Ceramide
≥98% (TLC), solid, glycosphingolipid precursor, Calbiochem®
Synonyme(s) :
Lactosyl Ceramide, Bovine, Galβ,1,4Glc-Cer, LacCer, LC, LC, Galβ,1,4Glc-Cer, LacCer
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Lactosyl Ceramide, Bovine, A neutral glycosphingolipid (GSL) that is the common precursor of the ganglio-, globo-, globoiso-, lacto-, neolacto-, and muco-series of GSL.
Niveau de qualité
Description
RTECS - FK1000000
Essai
≥98% (TLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
colorless
Solubilité
ethanol: 1 mM
methanol: 1 mM
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
N(C(C(O)\C=C\CCCCCCCCCCCCC)CO[C@@H]1O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]1O)O)OC2O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O)CO)CO)C(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C48H91NO13/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-40(53)49-36(37(52)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2)35-59-47-45(58)43(56)46(39(34-51)61-47)62-48-44(57)42(55)41(54)38(33-50)60-48/h29,31,36-39,41-48,50-52,54-58H,3-28,30,32-35H2,1-2H3,(H,49,53)/b31-29+/t36?,37?,38-,39-,41+,42+,43-,44-,45-,46+,47-,48?/m1/s1
Clé InChI
VOZHMDQUIRUFQW-AIRKALMMSA-N
Description générale
Molecular weight: 960.4 (based on tricosanyl -23:0)
Actions biochimiques/physiologiques
A neutral glycosphingolipid (GSL) that is the common precursor of the ganglio-, globo-, globoiso-, lacto-, neolacto-, and muco-series of GSL
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Bhunia, A.K., et al. 1996. J. Biol. Chem.271, 10660.
Zacharias, C., et al. 1994. J. Biol. Chem.269, 13313.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable