Merck
375368
HEPES
≥99% dry basis (titration), 1M solution, amniosulfonic acid buffer
Synonyme(s) :
Acide 4-(2-hydroxyéthyl)pipérazine-1-éthanesulfonique, Acide N-(2-hydroxyéthyl)pipérazine-N′-(2-éthanesulfonique)
pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H18N2O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
238.30
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
883043
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
HEPES, ULTROL® Grade, ≥99% dry basis (titration), 1M zwitterionic N-substituted aminosulfonic acid buffer
Quality Segment
description
Merck USA index - 144654
assay
≥99% dry basis (titration)
form
solution
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
clear colorless
useful pH range
6.8-8.2
pKa (25 °C)
7.5
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
SMILES string
OCCN1CCN(CC1)CCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O4S/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14/h11H,1-8H2,(H,12,13,14)
InChI key
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
General description
A zwitterionic N-substituted aminosulfonic acid buffer absorbance: <0.05 at 260 nm, 1 M, H2O; pKa: 7.55 at 20°C). Active in the pH range of 6.0 to 8.5.
Physical form
1.0 M solution of Cat. No. 391338. Sterile-filtered.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTROL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under HEPES
Classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c