368067-M
Granzyme B Substrate VIII, Colorimetric
A colorimetric substrate for granzyme B (kcat/Km = 6.6 x 10⁴ M⁻¹s⁻¹).
Synonyme(s) :
Granzyme B Substrate VIII, Colorimetric, Ac-IEPD- pNA
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
lyophilized solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCC(C)C(C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)N1CCCC1C(=O)NC(CC(=O)O)C(=O)NC2=CC=C(C=C2)[N+](=O)[O-])NC(=O)C
Clé InChI
YXEIIOVAGGAMCZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Colorimetric substrate for granzyme B
Avertissement
Séquence
Reconstitution
Autres remarques
Thornberry, N.A., et al. 1997. J. Biol. Chem. 272, 17907.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable