345742
Ganglioside GD1b, Disialo, Human Brain
Gangliosides are highly purified sialic acid-containing glycolipids that are used as markers of various cell types and antigens.
Synonyme(s) :
Ganglioside GD1b, Disialo, Human Brain, II³(Neu5NAc)₂GgOse₄ Ceramide, Galβ1,3GalNAcβ1,4(Neu5Acα2,8)(Neu5Acα2,3)Galβ1-4Glcβ1,1ʹ Ceramide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (TLC)
Forme
lyophilized solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Solubilité
chloroform/methanol (2:1): soluble
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Used as markers of various cell types and antigens
Avertissement
Notes préparatoires
Reconstitution
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Glycosphingolipids
Glycosphingolipids
Glycosphingolipids
Glycosphingolipids