264150
Caspase-3 Substrate IV, Fluorogenic
Fluorogenic caspase-3 substrate.
Synonyme(s) :
Caspase-3 Substrate IV, Fluorogenic, Z-DEVD-AFC
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
white to off-white
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL
Fluorescence
λex ~400 nm
λem ~505 nm
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
FC(F)(F)C1=CC(=O)Oc2c1ccc(c2)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)OCc3ccccc3)CC(=O)OC)CCC(=O)OC)C(C)C)CC(=O)OC
Clé InChI
NLDGPABVDARZCY-KIAQLKRMSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Fluorogenic caspase-3 substrate.
Avertissement
Séquence
Reconstitution
Autres remarques
Thornberry, N.A., and Lazebnik, Y. 1998. Science 281, 1312.
Kluck, R.M., et al. 1997. Science275, 1132.
Talanian, J., et al. 1997. J. Biol. Chem.272, 9677.
Chinnaiyan, A.M., et al. 1996. Curr. Biol.6, 897.
Nicholson, D.W., et al. 1995. Nature376, 37.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable